Print…
Ácido 3,5-dinitrobenzóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
121258-100G 121258-500G
SIAL121258-100GEA 50.3 EUR
SIAL121258-100G SIAL121258-500G
Ácido 3,5-dinitrobenzóico, Sigma-Aldrich®
Ácido 3,5-dinitrobenzóico
Fórmula: C₇H₄N₂O₆
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Densidade: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007253
Número CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304