Print…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H48409-100G H48409-25G
SIALH48409-100GEA 390 EUR
SIALH48409-100G SIALH48409-25G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 234…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007110
Número CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9