4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08510.14
L08510.22
L08510.06
L08510.14EA
78.2
EUR
L08510.14
L08510.22
L08510.06
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4998-07-6
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 2123903
Fórmula:
C₉H₉NO₆ Ponto de Fusão: 192…195 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014697 Número CAS: 4998-07-6 EINECS: 225-657-2 |