N-phenylanthranilic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14340.22
A14340.14
A14340.36
A14340.22EA
113
EUR
A14340.22
A14340.14
A14340.36
N-phenylanthranilic acid ≥99%
N-phenylanthranilic acid
Purity: 99%
CAS No.: 91-40-7
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1456607
Merck Reference: 14,7273
MDL No.: MFCD00002421
Fórmula:
C₁₃H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 185…188 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002421 Número CAS: 91-40-7 EINECS: 202-066-8 Merck Index: 14,7273 |