Print…
Ácido 3,5-Diaminobenzóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D12805-100G D12805-1KG
SIALD12805-100GEA 63.3 EUR
SIALD12805-100G SIALD12805-1KG
Ácido 3,5-Diaminobenzóico, Sigma-Aldrich®
Ácido 3,5-Diaminobenzóico
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 546 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 239…242 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007807
Número CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997