Print…
3,4-Diaminobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D12600-100G D12600-25G D12600-5G
SIALD12600-100GEA 207 EUR
SIALD12600-100G SIALD12600-25G SIALD12600-5G
3,4-Diaminobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 354
Ponto de Fusão: 211
Densidade: 1.544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007726
Número CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2