Print…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
339598-25G 339598-5G
SIAL339598-25GEA 201 EUR
SIAL339598-25G SIAL339598-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017094
Número CAS: 2374-03-0