Print…
Ácido 4-Aminossalicílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A79604-100G A79604-5G
SIALA79604-100GEA 79.1 EUR
SIALA79604-100G SIALA79604-5G
Ácido 4-Aminossalicílico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-Aminossalicílico
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150 °C
Densidade: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007789
Número CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476