Print…
Ácido 5-aminossalicílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A79809-5G A79809-100G
SIALA79809-5GEA 39 EUR
SIALA79809-5G SIALA79809-100G
Ácido 5-aminossalicílico, Sigma-Aldrich®
Ácido 5-aminossalicílico
Fórmula: C₇H₇NO₃
Peso Molecular: 153.14 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 280
Densidade: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007877
Número CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964