Print…
Ácido 5-aminossalicílico
Fornecedor: Cayman Chemical
70265-10 70265-25 70265-50
CAYM70265-10EA 30.6 EUR
CAYM70265-10 CAYM70265-25 CAYM70265-50
Ácido 5-aminossalicílico
Ácido 5-aminossalicílico
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 280 °C
Densidade: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007877
Número CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964