Print…
3-Amino-p-anisic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20669.06 B20669.14
B20669.06EA 36.7 EUR
B20669.06 B20669.14
3-Amino-p-anisic acid ≥98%
3-Amino-p-anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2840-26-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00002521
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de ebulição: 335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002521
Número CAS: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3