5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10295.03
L10295.06
L10295.03EA
86.6
EUR
L10295.03
L10295.06
5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
5-Methoxyanthranilic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6705-03-9
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 150-152°
Beilstein Reference: 777690
Fórmula:
C₈H₉NO₃ Ponto de Fusão: 150…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016509 Número CAS: 6705-03-9 |