Print…
Ácido 4-aminobenzóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A9878-100G A9878-25G A9878-5G
SIALA9878-100GEA 126 EUR
SIALA9878-100G SIALA9878-25G SIALA9878-5G
Ácido 4-aminobenzóico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-aminobenzóico
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007894
Número CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422