Print…
Benzoato de Prata, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzoic acid silver (I) salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
227277-10G 227277-50G
SIAL227277-10GEA 95.6 EUR
SIAL227277-10G SIAL227277-50G
Benzoato de Prata, Sigma-Aldrich®
Benzoato de Prata
Fórmula: C₇H₅AgO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013030
Número CAS: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092