Benzoato de Potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Benzoic acid potassium salt
A11610.0B
A11610.30
A11610.0BEA
127
EUR
A11610.0B
A11610.30
Benzoato de Potássio ≥99%
Benzoato de Potássio
Purity: 99%
CAS No.: 582-25-2
Molecular Formula: C7H5KO2
Formula Weight: 160.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3719165
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00013061
Fórmula:
C₇H₅KO₂ Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013061 Número CAS: 582-25-2 EINECS: 209-481-3 Merck Index: 14,1091 |