Print…
Dimetil tereftalato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Terephthalic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
86440-1KG 86440-250G 86440-50G
SIAL86440-1KGEA 82.4 EUR
SIAL86440-1KG SIAL86440-250G SIAL86440-50G
Dimetil tereftalato, Sigma-Aldrich®
Dimetil tereftalato
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 288 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 139 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008440
Número CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306