Print…
Dimetil tereftalato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Terephthalic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
185124-3KG 185124-500G
SIAL185124-3KGEA 221 EUR
SIAL185124-3KG SIAL185124-500G
Dimetil tereftalato, Sigma-Aldrich®
Dimetil tereftalato
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 288 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 139 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008440
Número CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306