Print…
Dimetil tereftalato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Terephthalic acid dimethyl ester
180580010 180580025 180580250 180585000
ACRO180580010EA 56 EUR
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000
Dimetil tereftalato 99%
Dimetil tereftalato
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 288 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 140…143 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008440
Número CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Encomendar
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g