Print…
Dimetilftalato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phthalic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
525081-1L 525081-4L
SIAL525081-1LEA 92 EUR
SIAL525081-1L SIAL525081-4L
Dimetilftalato, Sigma-Aldrich®
Dimetilftalato
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 283,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008425
Número CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281