Print…
Dimetilftalato, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phthalic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 48.9 EUR
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Dimetilftalato, Supelco®
Dimetilftalato
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 283,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008425
Número CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM