Print…
Dimetilftalato para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phthalic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
8.00918.0100EA 21.1 EUR
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
Dimetilftalato para síntese, Sigma-Aldrich®
Dimetilftalato
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 283,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008425
Número CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
Encomendar
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Boiling Point 283 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.008 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.5137 (25 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 460 °C DIN 51794