Print…
Dietilftalato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phthalic acid diethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W512206-1KG W512206-25KG W512206-SAMPLE
SIALW512206-1KGEA 91.8 EUR
SIALW512206-1KG SIALW512206-25KG SIALW512206-SAMPLE
Dietilftalato, Sigma-Aldrich®
Dietilftalato
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 156 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009111
Número CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM