Print…
Dietilftalato para síntese
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phthalic acid diethyl ester
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
8.22323.0100EA 23.7 EUR
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
Dietilftalato para síntese
Dietilftalato
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 156 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009111
Número CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM