Dietilftalato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Phthalic acid diethyl ester
A17529.0B
A17529.0E
A17529.30
A17529.0BEA
48.2
EUR
A17529.0B
A17529.0E
A17529.30
Dietilftalato ≥99%
Dietilftalato
Purity: 99%
CAS No.: 84-66-2
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -64°
Boiling Point: 296-298°
Beilstein Reference: 1912500
Merck Reference: 14,7371
MDL No.: MFCD00009111
Fórmula:
C₁₂H₁₄O₄ Ponto de ebulição: 296…298 °C Ponto de Fusão: –64 °C Densidade: 1,118 Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009111 Número CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 14,7371 |