Print…
Dietilftalato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Phthalic acid diethyl ester
114520010 114520025 114520250 114520100
ACRO114520010EA 48.8 EUR
ACRO114520010 ACRO114520025 ACRO114520250 ACRO114520100
Dietilftalato 99%
Dietilftalato
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 298…299 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -3 °C
Densidade: 1,118 g/cm³
Ponto de Inflamação: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009111
Número CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA