Print…
Ftalato de bis(2-etilhexilo), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: DEHP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
80030-25ML 80030-5ML
80030-25MLEA 380 EUR
80030-25ML 80030-5ML
Ftalato de bis(2-etilhexilo), Supelco®
Ftalato de bis(2-etilhexilo)
Fórmula: C₂₄H₃₈O₄
Ponto de ebulição: 386,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009493
Número CAS: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3117a9798cd0d899362869d4cf84edb064ceb4&vid=bba6a5c18f4245a9ea293c227821f73936c14eef&prid=web&clid=SAPDAM