Print…
Propil 4-hydroxibenzoato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P53357-250G P53357-500G P53357-5G
SIALP53357-250GEA 82.5 EUR
SIALP53357-250G SIALP53357-500G SIALP53357-5G
Propil 4-hydroxibenzoato, Sigma-Aldrich®
Propil 4-hydroxibenzoato
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 95
Densidade: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002354
Número CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958