Print…
Propil 4-hydroxibenzoato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
A10180.30 A10180.0B A10180.0I
A10180.30EA 52.6 EUR
A10180.30 A10180.0B A10180.0I
Propil 4-hydroxibenzoato ≥99%
Propil 4-hydroxibenzoato
Purity: 99+% CAS No.: 94-13-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 1103245 Merck Reference: 14,7866 MDL No.: MFCD00002354
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Densidade: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C (356 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002354
Número CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958