Print…
Propil 4-hydroxibenzoato 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
131590050 131595000 131590025 131591000
ACRO131590050EA 32.9 EUR
ACRO131590050 ACRO131595000 ACRO131590025 ACRO131591000
Propil 4-hydroxibenzoato 99+%
Propil 4-hydroxibenzoato
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002354
Número CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Appearance of solution almost colorless