METIL-4-HIDROXI-BENZOATO ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
H0216-25G
H0216-500G
TCIAH0216-25GEA
16
EUR
TCIAH0216-25G
TCIAH0216-500G
METIL-4-HIDROXI-BENZOATO ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Methyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula:
HOC₆H₄CO₂CH₃ Peso Molecular: 152.15 g/mol Ponto de ebulição: 280°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002352 Número CAS: 99-76-3 EINECS: 202-785-7 Merck Index: 14,06107 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |