METIL-4-HIDROXI-BENZOATO ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14289.0B
A14289.30
A14289.0I
A14289.0BEA
159
EUR
A14289.0B
A14289.30
A14289.0I
METIL-4-HIDROXI-BENZOATO ≥99%
Methyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 99-76-3
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
pH: 5.8
Melting Point: 125-128°
Boiling Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 509801
Merck Reference: 14,6107
MDL No.: MFCD00002352
Fórmula:
HOC₆H₄CO₂CH₃ Ponto de ebulição: ∼280 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 125…128 °C Densidade: 1,1208 g/cm³ (137 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002352 Número CAS: 99-76-3 EINECS: 202-785-7 Merck Index: 14,6107 |