Print…
Butil 4-hydroxibenzoato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W220302-1KG W220302-5KG W220302-SAMPLE
SIALW220302-1KGEA 122 EUR
SIALW220302-1KG SIALW220302-5KG SIALW220302-SAMPLE
Butil 4-hydroxibenzoato, Sigma-Aldrich®
Butil 4-hydroxibenzoato
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 73 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016478
Número CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583