Print…
Metilo 3-Hidroxibenzoato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252794-100G 252794-25G
SIAL252794-100GEA 188 EUR
SIAL252794-100G SIAL252794-25G
Metilo 3-Hidroxibenzoato, Sigma-Aldrich®
Metilo 3-Hidroxibenzoato
Fórmula: C₈H₈O₃
Número MDL : MFCD00002295
Número CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5