Etilo 3-Hidroxibenzoato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15343.14
A15343.22
A15343.36
A15343.14EA
58.6
EUR
A15343.14
A15343.22
A15343.36
Etilo 3-Hidroxibenzoato ≥99%
Etilo 3-Hidroxibenzoato
Purity: 99%
CAS No.: 7781-98-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 187-188°/31mm
MDL No.: MFCD00002296
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 187…188 °C (31 mmHg) Ponto de Fusão: 72…76 °C Densidade: 1,068 g/cm³ (131 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002296 Número CAS: 7781-98-8 EINECS: 231-951-1 |