Print…
Salicilato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M6752-250ML M6752-1L M6752-500ML M6752-1GA
SIALM6752-250MLEA 75.6 EUR
SIALM6752-250ML SIALM6752-1L SIALM6752-500ML SIALM6752-1GA
Salicilato de metilo, Sigma-Aldrich®
Salicilato de metilo
Fórmula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 432
Ponto de Fusão: 100…101 °C
Densidade: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002214
Número CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM