Print…
Salicilato de metilo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
76631-1ML-F 76631-5ML-F
76631-1ML-FEA 47.1 EUR
76631-1ML-F 76631-5ML-F
Salicilato de metilo, Supelco®
Salicilato de metilo
Fórmula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Ponto de ebulição: 432 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…101 °C
Densidade: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002214
Número CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c0f55c4fa148be5a24e67d720c70afd6188e55&vid=f0e08142a248049f2787cee081595ef3b709a252&prid=web&clid=SAPDAM