Print…
Salicilato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W245801-10KG-K W245801-1KG-K W245801-25KG-K
SIALW245801-10KG-KEA 409 EUR
SIALW245801-10KG-K SIALW245801-1KG-K SIALW245801-25KG-K
Salicilato de etilo, Sigma-Aldrich®
Salicilato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002215
Número CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881