Salicilato de etilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-hydroxybenzoate
A10101.0E
A10101.22
A10101.36
A10101.0EEA
172
EUR
A10101.0E
A10101.22
A10101.36
Salicilato de etilo ≥99%
Salicilato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 118-61-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 1°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 907659
Merck Reference: 14,3850
MDL No.: MFCD00002215
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 232 °C Ponto de Fusão: 1 °C Densidade: 1,130 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002215 Número CAS: 118-61-6 EINECS: 204-265-5 Merck Index: 14,3850 |