Print…
Salicilato de etilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-hydroxybenzoate
150490010 150492500 150490250
ACRO150490010EA 78.5 EUR
ACRO150490010 ACRO150492500 ACRO150490250
Salicilato de etilo 99+%
Salicilato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 234 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2…3 °C
Densidade: 1,128 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002215
Número CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g