Etil 4-etoxibenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15010.14
A15010.22
A15010.14EA
89.5
EUR
A15010.14
A15010.22
Etil 4-etoxibenzoato ≥98%
Etil 4-etoxibenzoato
Purity: 98%
CAS No.: 23676-09-7
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: 9°
Boiling Point: 145-150°/13mm
Beilstein Reference: 2692236
MDL No.: MFCD00009116
Fórmula:
C₁₁H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 145…150 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: 9 °C Densidade: 1,071 Ponto de Inflamação: 137 °C (278 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009116 Número CAS: 23676-09-7 EINECS: 245-818-0 |