Ethyl-4-nitrobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 4-nitrobenzoate, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A13398.14
A13398.22
A13398.36
A13398.14EA
25.8
EUR
A13398.14
A13398.22
A13398.36
Ethyl-4-nitrobenzoate ≥98%
Ethyl-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 99-77-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1912879
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00007351
Fórmula:
C₉H₉NO₄ Ponto de Fusão: 55…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007351 Número CAS: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 Merck Index: 14,3832 |