Print…
Ethyl-4-nitrobenzoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
168421000 168425000
168421000.EA 62.7 EUR
168421000. 168425000.
Ethyl-4-nitrobenzoate 99%
Ethyl-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007351
Número CAS: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %