Etilo 3-Nitrobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10626.14
A10626.22
A10626.14EA
52.7
EUR
A10626.14
A10626.22
Etilo 3-Nitrobenzoato ≥98%
Etilo 3-Nitrobenzoato
Purity: 98+%
CAS No.: 618-98-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 297-298°
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014702
Fórmula:
C₉H₉NO₄ Ponto de ebulição: 297…298 °C Ponto de Fusão: 40…43 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014702 Número CAS: 618-98-4 EINECS: 210-574-6 Merck Index: 14,3832 |