Print…
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 21.9 EUR
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 279 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007250
Número CAS: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %