Ethyl-2-nitrobenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A19994.14
A19994.22
A19994.14EA
71.1
EUR
A19994.14
A19994.22
Ethyl-2-nitrobenzoate ≥97%
Ethyl-2-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 610-34-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 172-174°/18mm
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014696
Fórmula:
C₉H₉NO₄ Ponto de ebulição: 172…174 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 26…30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014696 Número CAS: 610-34-4 EINECS: 210-220-0 Merck Index: 14,3832 |