Print…
Methyl-N-methylanthranilate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W271810-100G-K W271810-1KG-K
SIALW271810-100G-KEA 199 EUR
SIALW271810-100G-K SIALW271810-1KG-K
Methyl-N-methylanthranilate, Sigma-Aldrich®
Methyl-N-methylanthranilate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Densidade: 1,12 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017183
Número CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6