Print…
Methyl-N-methylanthranilate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W271802-1KG-K W271802-5KG-K
SIALW271802-1KG-KEA 247 EUR
SIALW271802-1KG-K SIALW271802-5KG-K
Methyl-N-methylanthranilate, Sigma-Aldrich®
Methyl-N-methylanthranilate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Densidade: 1,12 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017183
Número CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6