Print…
Methyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
274186-100G 274186-25G 274186-5G
SIAL274186-100GEA 414 EUR
SIAL274186-100G SIAL274186-25G SIAL274186-5G
Methyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-aminobenzoate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Densidade: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007891
Número CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7