Print…
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11715.14 A11715.22 A11715.36
A11715.14EA 68.7 EUR
A11715.14 A11715.22 A11715.36
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Methyl-4-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 619-45-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 775913
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Densidade: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007891
Número CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7