Print…
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
235280250 235281000
ACRO235280250EA 57.2 EUR
ACRO235280250 ACRO235281000
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Methyl-4-aminobenzoate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Densidade: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007891
Número CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %